Få mere at vide
Thermo Scientific™ BplI (5 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...▵ 8 (N) GAG (N) 5 CTC (N) 13 ▵...3'
3'...▵ 13 (N) CTC (N) 5 GAG (N) 8 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- [1X buffer Tango™ ] + SAM: [33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA] + 0,05 mM S-adenosylmethionin
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- BplI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 10 gange overfordøjelse med BplI kan mere end 70 % af DNA-fragmenterne ligeres, men ingen af disse kan genklippes på grund af methyleringen af genkendelsessekvensen med dette enzym
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: kan overlappe— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 10 enheder af enzymet er nødvendige for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
BplI kræver kun Mg2 + for sin aktivitet, men stimuleres af S-adenosylmethionin. 0,05 mM S-adenosylmethionin giver mere end en 100-fold stigning i BplI-aktivitet. Alligevel er fuldstændig spaltning af nogle substrater med BplI vanskelig at opnå. BplI-koncentration bestemmes af det maksimale spaltningsniveau, der opnås, når der ikke observeres nogen ændring i fragmenteringsmønsteret med yderligere enzymstigning.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | BplI |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |