Få mere at vide
Thermo Scientific™ BplI (5 U/μ L)
Artikelnummer. 10560851 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 U
500 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10560851
Brand: Thermo Scientific™ ER1311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved ^(8/13)GAG(N)5CTC(13/8)^-steder med BplI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i Tango(+SAM)-buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...▵ 8 (N) GAG (N) 5 CTC (N) 13 ▵...3'
3'...▵ 13 (N) CTC (N) 5 GAG (N) 8 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • [1X buffer Tango™ ] + SAM: [33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA] + 0,05 mM S-adenosylmethionin
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • BplI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 10 gange overfordøjelse med BplI kan mere end 70 % af DNA-fragmenterne ligeres, men ingen af disse kan genklippes på grund af methyleringen af genkendelsessekvensen med dette enzym
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 10 enheder af enzymet er nødvendige for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
BplI kræver kun Mg2 + for sin aktivitet, men stimuleres af S-adenosylmethionin. 0,05 mM S-adenosylmethionin giver mere end en 100-fold stigning i BplI-aktivitet. Alligevel er fuldstændig spaltning af nogle substrater med BplI vanskelig at opnå. BplI-koncentration bestemmes af det maksimale spaltningsniveau, der opnås, når der ikke observeres nogen ændring i fragmenteringsmønsteret med yderligere enzymstigning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym BplI
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 100 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning