Få mere at vide
Thermo Scientific™ BpiI (BbsI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521470 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
200 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
200 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10774491 200 enheder 200 enheder
10609330 1.000 enheder 1000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774491 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER1011
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Klip GAAGAC(2/6)^-steder med BpiI (BbsI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i G-buffer (Isoschizomerer: BbsI, BpuAI, BstV2I).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GAAGAC (N) 2 ▵...3'
3'...CTTCTG (N) 6 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X buffer G
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • BpiI leveres i:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med BpiI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
BpiI spalter nedstrøms for dets genkendelsessted og kan generere ethvert ønsket 4 base 5ft.-udhæng. Denne funktion er nyttig til direkte PCR-produktkloning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym BpiI (BbsI)
Kompatibel buffer 10X buffer G
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Ja
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Skarløs kloning