Description
Bovint serumalbumin (BSA) er ideelt til stabilisering af enzymer under opbevaring og til enzymatiske reaktioner, hvor fravær af nukleaser er essentielt. BSA øger PCR-udbyttet fra skabeloner med lav renhed. Det forhindrer også vedhæftning af enzymer til reaktionsrørene og spidsoverfladerne.
Højdepunkter
- Ikke-modificeret (ikke-acetyleret)
- V-fraktion
Specifications
Specifications
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Grad | Molekylær biologi |
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Bovint serumalbumin |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |