Få mere at vide
Thermo Scientific™ Biotin-11-dUTP-opløsning (1 mM)
Artikelnummer. 10899570 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
50µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10899570 50μ L 50µL
1 options
Artikelnummer. 10899570 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0081
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Biotin-11-dUTP (biotin-epsilon-aminocaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-deoxyuridin-5'-triphosphat]) leveres som 1 mM vandig opløsning titreret til pH 7,0 med NaOH og er designet til enzymatisk ikke-radioaktiv mærkning af DNA.
Thermo Scientific Biotin-11-dUTP (biotin-epsilon-aminocaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-deoxyuridin-5'-triphosphat]) leveres som 1 mM vandig opløsning titreret til pH 7,0 med NaOH og er designet til enzymatisk ikke-radioaktiv mærkning af DNA.
Ansøgninger
• Enzymatisk ikke-radioaktiv mærkning af DNA ved PCR
• Nick-oversættelse
• cDNA syntese
• Tilfældig primet mærkning
• Primer forlængelse
Biotin-11-dUTP kan enzymatisk inkorporeres i DNA med:
• Reverse transkriptaser
•Taq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072)
• phi29 DNA-polymerase (EP0091)
• Klenow Fragment, exo (EP0421)
• Klenow Fragment (EP0051)
• DNA-polymerase I (EP0041)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mM
Indhold og opbevaring Biotin-11-dUTP opløsning, 1 mM (50μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Polymerase DNA-polymerase
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Etiket eller farvestof Biotin
Mængde 50μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) cDNA syntese, Ikke-radioaktiv mærkning