Få mere at vide
Thermo Scientific™ BclI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10601241 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1000 U
3.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Artikelnummer. 10601241
Brand: Thermo Scientific™ ER0721
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved T^GATCA-steder med BclI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 55 °C i G-buffer (Isoschizomerer: FbaI, Ksp22I).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
Inkubator temperatur 55 °C
Mængde 1000 U
Produkttype BcII