Få mere at vide
Thermo Scientific™ BclI (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
- Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
- Praktisk farvekodet Five Buffer System
- Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
- BSA forblandet i reaktionsbuffere
- Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
- Molekylær kloning
- Kortlægning af restriktioner
- Genotypebestemmelse
- Sydlige Blot
- Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
- SNP
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | BclI |
| Kompatibel buffer | 10X buffer G |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 55 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 3.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |