Beskrivelse
Thermo Scientific Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoallyl]-2'-deoxyuridin-5'-triphosphat) leveres som 10 mM og 50 mM vandige opløsninger titreret til pH 7,0 med NaOH. Aminoallyl-dUTP kan inkorporeres enzymatisk i DNA, og det resulterende aminholdige DNA kan efterfølgende mærkes med et hvilket som helst aminreaktivt fluorescerende farvestof, biotin eller hapten.
Ansøgninger
• Enzymatisk indirekte ikke-radioaktiv mærkning af DNA under cDNA-syntese
• PCR
• Nick-oversættelse
• Tilfældig primet mærkning
• Primer forlængelse
Aminoallyl-dUTP kan enzymatisk inkorporeres i DNA med:
• Reverse transkriptaser
•Taq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072)
• phi29 DNA-polymerase (EP0091)
• Klenow Fragment (EP0051)
• Klenow Fragment, exo- (EP0421)
• DNA-polymerase I (EP0041)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 50 mM |
| Indhold og opbevaring | Aminoallyl-dUTP opløsning, 50 mM (50μ L) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Polymerase | DNA-polymerase |
| Mærkningsmetode | Direkte mærkning |
| Etiket eller farvestof | Aminoallyl |
| Mængde | 50μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, Genekspression, Ikke-radioaktiv mærkning |