Få mere at vide
Thermo Scientific™ AarI (2 U/μ L)
Artikelnummer. 10440100 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
125 enheder
25 enheder
Pakningsstørrelse:
125 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10440100 25 enheder -
10282880 125 enheder 125 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440100 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER1581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    856.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 163.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skær ved CACCTGC(4/8)^-steder med AarI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i sin egen unikke (+oligo) buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...CACCTGC (N) 4 ▵...3'
3'...GTGGACG (N) 8 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • [1X Buffer AarI] + oligonukleotid:
  • [10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 ved °37 C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0,1 mg/ml BSA] + 0,5 μM oligonukleotid (se note)
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • AarI leveres i:
  • 10 mM kaliumphosphat (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 10 gange overfordøjelse med AarI, kan mere end 95% af DNA-fragmenterne ligeres og genkkæres
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Der kræves minimum 5 enheder af enzymet til fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Til spaltning med AarI kræves mindst to kopier af dets genkendelsessekvens. Inkludering af μ0,5 M oligonukleotid med AarI-genkendelsessekvensen i reaktionsblandingen forbedrer signifikant spaltning af DNA'er, især af dem med et enkelt AarI-sted. Alligevel er en fuldstændig spaltning af nogle substrater med AarI vanskelig at opnå. Mere end 10 gange overfordøjelse med AarI kan resultere i stjerneaktivitet. AarI kan forblive forbundet med det spaltede DNA. Dette kan forårsage DNA-båndskifte under elektroforese. For at undgå atypiske DNA-båndmønstre skal du bruge 6X DNA Loading Dye& SDS-opløsning til prøveforberedelse eller opvarm det fordøjede DNA i nærvær af SDS før elektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym AarI
Kompatibel buffer Unik buffer (10X buffer AarI)
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 25 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning