Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orange DNA Loading Dye (6X)
Artikelnummer. 11551575 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11551575 5 x 1 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11551575 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0631
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forbered DNA-markører og prøver til læsning på agarose- eller polyacrylamidgeler med Thermo Scientific™ 6X Orange Loading Dye.
6X Orange Loading Dye bruges til at forberede DNA-markører og prøver til påfyldning på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den indeholder to forskellige farvestoffer (xylencyanol FF og orange G) til visuel sporing af DNA-migrering under elektroforese. Tilstedeværelsen af glycerol sikrer, at DNA'et i stigen og prøven danner et lag i bunden af brønden. EDTA, der er inkluderet i opløsningerne, binder divalente metalioner og hæmmer metalafhængige nukleaser.
6X Orange DNA Loading Dye bruges til konventionel DNA-elektroforese.
Højdepunkter
  • Tofarvet sporing af DNA-migrering under DNA-elektroforese
  • Ingen DNA-maskering under geleksponering for UV-lys
  • EDTA binder divalente metalioner og hæmmer metalafhængige nukleaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel kompatibilitet Akrylamidgeler, agarosegeler
Etiket eller farvestof Orange G, Xylene Cyanol FF (XCFF)
Produkttype DNA Loading Dye
Mængde 5 x 1 ml