Beskrivelse
6X DNA Loading Dye bruges til at forberede DNA-markører og prøver til påfyldning på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den indeholder to forskellige farvestoffer (bromphenolblåt og xylencyanol FF) til visuel sporing af DNA-migrering under elektroforese. Tilstedeværelsen af glycerol sikrer, at DNA'et i stigen og prøven danner et lag i bunden af brønden. EDTA inkluderet i opløsningen binder divalente metalioner og hæmmer metalafhængige nukleaser.
6X DNA Loading Dye bruges til konventionel DNA-elektroforese.
Højdepunkter
- Tofarvet sporing af DNA-migrering under DNA-elektroforese
- Ingen DNA-maskering under geleksponering for UV-lys
- EDTA binder divalente metalioner og hæmmer metalafhængige nukleaser
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6 X |
| Gel kompatibilitet | Akrylamidgeler, agarosegeler |
| Mængde | 5 x 1,0 ml |
| Produkttype | DNA-gel-indlæsningsfarve |