Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNA Loading Dye& SDS-løsning (6X)
Artikelnummer. 11571575 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
11571575 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 11571575 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1151
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør agarosegelanalyse af DNA-prøver, der indeholder store mængder af DNA-bindende proteiner, med dette DNA-ladningsfarvestof, der indeholder SDS.
6X DNA Loading Dye& SDS-opløsning anbefales til agarosegelanalyse af DNA-prøver, der indeholder store mængder DNA-bindende proteiner. Tilstedeværelsen af SDS eliminerer DNA-protein-interaktioner og forhindrer gel-skift. Den høje koncentration af EDTA beskytter DNA mod nedbrydning af metalafhængige nukleaser.
Højdepunkter
  • 1% SDS eliminerer DNA-protein-interaktioner, forhindrer fremkomsten af yderligere bånd på grund af annealing af DNA-molekyler med sammenhængende ender
  • 100 mM EDTA hæmmer metalafhængige nukleaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel kompatibilitet Akrylamidgeler, agarosegeler
Etiket eller farvestof Bromphenol Blue, Xylene Cyanol FF (XCFF)
Produkttype DNA Loading Dye & SDS Solution
Mængde 5 x 1 ml