Få mere at vide
Thermo Scientific™ TAE-buffer (Tris-acetat-EDTA) (50X)
Artikelnummer. 10399519 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10399519 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10399519 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B49
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimer elektroforese af både genomisk og stort supercoiled DNA i agarose- og polyacrylamidgeler med Thermo Scientific™ 50X TAE-buffer (Tris-acetat-EDTA).
Brug Thermo Scientific 50X TAE-buffer (Tris-acetat-EDTA) til elektroforese af nukleinsyrer i agarose- og polyacrylamidgeler. Du kan bruge denne buffer til både genomisk og stor supercoiled DNA, og du kan også bruge denne som både en løbende og en gelpræparationsbuffer.
Brugsanbefalinger
  • Brug frisk 1X TAE både til gelen og til elektroforesekørsel
  • For at forberede 1X TAE-buffer tilsættes 20ml 50X TAE-buffer til 980ml deioniseret vand og bland godt
Kvalitetskontrol
  • Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser og ribonukleaser bekræftet af passende kvalitetstests
1X sammensætning
  • 40 mm Tris
  • 20 mM eddikesyre
  • 1 mm EDTA
  • pH på 50X TAE: 8,4
Anbefalet til:
Elektroforese af nukleinsyrer i agarose- og polyacrylamidgeler; Anvendes både som løbebuffer og som gelpræpareringsbuffer; Filtreret gennem en 0,22 μm membran; Anbefalet til opløsning af RNA- og DNA-fragmenter l.
Bemærk:
TAE buffer har en relativt lav bufferkapacitet, derfor anbefales periodisk udskiftning af bufferen under længerevarende elektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 50X
Mængde 1 l
Produkttype TAE buffer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X)
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.