Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5-fluororotinsyre
Artikelnummer. p-4530619 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10609920
Brand: Thermo Scientific™ R0811
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Påvis ekspression af URA3- genet, som koder for orotin-5'-monophosphat (OMP) dicarboxylase med Thermo Scientific™ 5-fluororotic syre, brugt i gær molekylær genetik.
5-fluororotic Acid er en gær med et aktivt URA3 -gen (Ura+) omdanner 5-FOA til fluordeoxyuridin, som er giftigt for celler (se skemaet nedenfor). Gærstammer, der bærer en mutation i URA3 -genet, vokser i nærvær af 5-FOA, hvis mediet suppleres med uracil. 5-FOA bruges hyppigt i forsøg med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 og URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) og E. coli ( pyrF ).
Gær med et aktivt URA3 -gen (Ura+) omdanner 5-FOA til fluordeoxyuridin, som er giftigt for celler (se skemaet nedenfor). Gærstammer, der bærer en mutation i URA3 -genet, vokser i nærvær af 5-FOA, hvis mediet suppleres med uracil. 5-FOA anvendes hyppigt i forsøg med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 og URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) og E.coli ( pyrF ).
Anbefalet til:
Påvisning af URA3-genekspression i gær; Konstruktion af gær 2-hybrid biblioteker (1); Andre områder af gærgenetik, herunder genudskiftning, analyse af transponerbare genetiske elementer og identifikation af genmutationer.
Bemærk:
Lav opløselighed i vand. Opløselighed i dimethylsulfoxid er større end 150 mg/ml. Det anbefales at fremstille en 100 mg/ml opløsning i dime-thylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-fluororotinsyre
Produkttype 5-fluororotinsyre
Mængde 1 g
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate