Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5-fluororotinsyre
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
5-fluororotic Acid er en gær med et aktivt URA3 -gen (Ura+) omdanner 5-FOA til fluordeoxyuridin, som er giftigt for celler (se skemaet nedenfor). Gærstammer, der bærer en mutation i URA3 -genet, vokser i nærvær af 5-FOA, hvis mediet suppleres med uracil. 5-FOA bruges hyppigt i forsøg med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 og URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) og E. coli ( pyrF ).
Anbefalet til:
Påvisning af URA3-genekspression i gær; Konstruktion af gær 2-hybrid biblioteker (1); Andre områder af gærgenetik, herunder genudskiftning, analyse af transponerbare genetiske elementer og identifikation af genmutationer.
Bemærk:
Lav opløselighed i vand. Opløselighed i dimethylsulfoxid er større end 150 mg/ml. Det anbefales at fremstille en 100 mg/ml opløsning i dime-thylsulfoxid.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-fluororotinsyre |
| Produkttype | 5-fluororotinsyre |
| Mængde | 5 g |
| Form | Pulver |