Få mere at vide
Thermo Scientific™ 5-fluororotinsyre
Artikelnummer. 10609920 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10609920 1 g 1g
10619920 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609920 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.00 DKK
    745.65 DKK / 1g
    Spare 142.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Påvis ekspression af URA3- genet, som koder for orotin-5'-monophosphat (OMP) dicarboxylase med Thermo Scientific™ 5-fluororotic syre, brugt i gær molekylær genetik.
5-fluororotic Acid er en gær med et aktivt URA3 -gen (Ura+) omdanner 5-FOA til fluordeoxyuridin, som er giftigt for celler (se skemaet nedenfor). Gærstammer, der bærer en mutation i URA3 -genet, vokser i nærvær af 5-FOA, hvis mediet suppleres med uracil. 5-FOA bruges hyppigt i forsøg med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 og URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) og E. coli ( pyrF ).
Gær med et aktivt URA3 -gen (Ura+) omdanner 5-FOA til fluordeoxyuridin, som er giftigt for celler (se skemaet nedenfor). Gærstammer, der bærer en mutation i URA3 -genet, vokser i nærvær af 5-FOA, hvis mediet suppleres med uracil. 5-FOA anvendes hyppigt i forsøg med Saccharomyces cerevisiae ( URA3 ), Schizosaccharomyces pombe ( URA4 og URA5 ), Candida albicans ( URA3 ) og E.coli ( pyrF ).
Anbefalet til:
Påvisning af URA3-genekspression i gær; Konstruktion af gær 2-hybrid biblioteker (1); Andre områder af gærgenetik, herunder genudskiftning, analyse af transponerbare genetiske elementer og identifikation af genmutationer.
Bemærk:
Lav opløselighed i vand. Opløselighed i dimethylsulfoxid er større end 150 mg/ml. Det anbefales at fremstille en 100 mg/ml opløsning i dime-thylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-fluororotinsyre
Produkttype 5-fluororotinsyre
Mængde 1 g
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate