Få mere at vide
Thermo Scientific™ Natriumacetatopløsning (3 M), pH 5,2
Artikelnummer. 10190890 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10190890 5 x 1 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10190890 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 DKK
    224.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 12.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Præcipiter DNA og RNA med μdenne 0,22 m membranfiltrerede, sterile, nukleasefri opløsning af natriumacetat.
3 M natriumacetatopløsning, pH 5,2 er 0,22μ m membranfiltreret, steril, nukleasefri opløsning af natriumacetat. Denne opløsning bruges rutinemæssigt til DNA- og RNA-udfældning.
Anvendes rutinemæssigt til DNA- og RNA-udfældning.
Anbefalet til:
DNA-udfældning; RNA-udfældning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Natriumacetat
Produkttype Natriumacetatopløsning
Mængde 5 x 1 ml
Form Væske