Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNA Gel Loading Dye (2X)
Artikelnummer. 10359119 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10359119 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10359119 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0641
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forberede RiboRuler RNA-stiger og RNA-prøver til elektroforese på agarose- eller polyacrylamidgeler vha Thermo Scientific™ 2X RNA Loading Dye.
2X RNA Loading Dye anbefales til fremstilling af RiboRuler RNA-stiger og RNA-prøver til elektroforese på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den indeholder sporingsfarvestofferne bromphenolblåt og xylencyanol FF samt det interkalerende farvestof ethidiumbromid. I de fleste denaturerende agarosegelsystemer migrerer bromphenolblåt lidt hurtigere end humant 5S rRNA, hvorimod xylencyanol FF migrerer lidt langsommere end 18S rRNA.
2X RNA Loading Dye indeholder det denaturerende middel formamid, som gør det muligt for RNA-fragmenter at adskilles efter størrelse selv under ikke-denaturerende elektroforese. Formamid stabiliserer også RNA.
Højdepunkter
  • To-farve sporing af DNA, RNA migration under elektroforese
  • Ingen DNA, RNA-maskering under geleksponering for UV-lys
  • Denaturering af DNA, RNA på grund af tilstedeværelsen af formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Prøvetype RNA
Gel kompatibilitet Akrylamidgeler, agarosegeler
Etiket eller farvestof Bromphenol Blue, Xylene Cyanol FF (XCFF)
Produkttype RNA Gel Loading Dye
Mængde 1 ml