Få mere at vide
Thermo Scientific™ MgCl2 (magnesiumchlorid) (25 mM)
Artikelnummer. 10690471 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 1,25 ml
Artikelnummer. Mængde
10690471 4 x 1,25 ml
1 options
Artikelnummer. 10690471 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0971
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific 25 mM MgCl2 er en vandig opløsning på 0,22μ m membranfiltreret magnesiumchlorid, brugt til optimering af magnesiumionkoncentration i PCR.
Thermo Scientific 25 mM MgCl 2 er en vandig opløsning af 0,22-μ m membranfiltreret magnesiumchlorid, brugt til optimering af magnesiumionkoncentration i PCR med:
  • TaqDNA-polymerase (EP0072)
  • DreamTaq DNA-polymerase (EP0701)
  • Phire Hot Start II DNA-polymerase (F122L).
Funktioner
  • Fri for endodeoxyribonukleaser, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser
Applikationer
  • PCR
  • Enzymatiske reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesiumchlorid
Indhold og opbevaring •25 mM MgCl 2 , 4 x 1,25 mL
Opbevares i en ikke-frostfri fryser ved -20 °C.
Koncentration 25 mM
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Produkttype MgCl 2 (magnesiumchlorid)
Mængde 4 x 1,25 ml
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Form Væske