Få mere at vide
Thermo Scientific™ TBE-buffer (Tris-borat-EDTA) (10X)
Artikelnummer. 15717496 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15717496
Brand: Thermo Scientific™ B52
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør elektroforese af nukleinsyrer i agarose- og polyacrylamidgeler ved hjælp af Thermo Scientific™ 10X TBE-buffer (Tris-borat-EDTA).
TBE anvendes med ikke-denaturerende eller denaturerende (7 M urinstof) geler. Det bruges også rutinemæssigt til automatisk DNA-sekventeringsgel. TBE kan også anvendes til agarosegeler, men anbefales ikke til præparative geler til genvinding af nukleinsyrer. Da borat i TBE-buffer er en stærk inhibitor for mange enzymer, anbefales TAE-buffer (Tris Acetate-EDTA-buffer, 10X pulver, sc-296647), når man ser på enzymatiske applikationer til DNA-prøven.
Brugsanbefalinger
  • Brug frisk 1X TBE både til gelen og til elektroforesekørslen
  • For at forberede 1X TBE-buffer, tilsæt 100mL 10X TBE-buffer til 900mL deioniseret vand og bland godt
Kvalitetskontrol
  • Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser og ribonukleaser bekræftet af passende kvalitetstests
1X sammensætning
  • 89mM Tris, 89mM borsyre, 2mM EDTA, pH på 10X TBE: 8,3
Anbefalet til:
Elektroforese af nukleinsyrer i agarose- og polyacrylamidgeler; Anvendes både som løbebuffer og som gelpræpareringsbuffer; Filtreret gennem en 0,22 μm membran; Anbefales til elektroforese af RNA- og DNA-fragme.
Bemærk:
Dobbeltstrengede lineære nukleinsyremolekyler migrerer ca. 10 % langsommere i TBE-buffer end i TAE-buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Mængde 1 L
Produkttype TBE buffer