Beskrivelse
Five Buffer System sikrer de optimale reaktionsbetingelser for hvert restriktionsenzym. Systemet består af 10X B (blå), G (grøn), O (orange), R (rød) og Tango (gul) buffere. Alle restriktionsenzymer leveres i farvekodede rør for at angive den anbefalede reaktionsbuffer. Den anbefalede buffer og/eller den universelle Tango-buffer leveres med hvert enzym.
For at sikre ensartet enzymydelse, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere indeholder BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater. Flere fryse-tø-cyklusser af bufferne vil ikke forårsage BSA-udfældning.
Restriktionsenzymer udviser 100 % af deres certificerede aktivitet i den anbefalede buffer. Nogle enzymer kræver dog tilsætningsstoffer for at opnå 100 % aktivitet. For eksempel kræver AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I og TsoI S-adenosylmethionin, som leveres med enzymet, mens AarI og Bvel kræver et oligonukleotid (leveres også med enzymet). Esp3I kræver DTT.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10X |
| Mængde | 5 x 1,0 ml |
| Produkttype | Buffer O |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |