Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fermacidal desinfektionsmiddel til alle CO2-inkubatorer, 500 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Færdig, kvartært ammonium 500 ml desinfektionsmiddel til brug i alle Thermo Scientific™ CO 2-inkubatorer.
- Kvartært ammoniumdesinfektionsmiddel
- Til brug i alle Thermo Scientific™ CO 2-rugemaskiner
- Spray ind, vask en vatpind af, eller skyl igennem
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0.585 kg |
| Oversigt | Klar-til-brug, 500 ml afbrydermiddel |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (udstyr) | Alle Thermo Scientific™ CO 2-inkubatorer |