Få mere at vide
Ferimzone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferimzone |
| CAS | 89269-64-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ferimzone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H18 N4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4/c1-10-7-5-6-8-14(10)13(4)18-19-15-16-11(2)9-12(3)17-15/h5-9H,1-4H3,(H,16,17,19)/b18-13- |
| SMIL | C\C(=N\N=C/1\NC(=CC(=N1)C)C)\c2ccccc2C |
| IUPAC navn | (Z)-4,6-dimethyl-N-[(Z)-1-(2-methylphenyl)ethylideneamino]-1H-pyrimidin-2-imine |
| Vis mere |