Få mere at vide
Ferimzone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314621
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314621 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314621 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13642000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferimzone
CAS 89269-64-7
Analyt- eller komponentnavne Ferimzone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 N4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H18N4/c1-10-7-5-6-8-14(10)13(4)18-19-15-16-11(2)9-12(3)17-15/h5-9H,1-4H3,(H,16,17,19)/b18-13-
SMIL C\C(=N\N=C/1\NC(=CC(=N1)C)C)\c2ccccc2C
IUPAC navn (Z)-4,6-dimethyl-N-[(Z)-1-(2-methylphenyl)ethylideneamino]-1H-pyrimidin-2-imine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 254.1531 g/mol