Få mere at vide
Ferene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disodium 5-[3-pyridin-2-yl-6-(5-sulfonatofuran-2-yl)-1,2,4-triazin-5-yl]furan-2-sulfonate |
| CAS | 79551-14-7 |
| Molekylær formel | C16 H8 N4 O8 S2 . 2 Na |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-[3-(2-Pyridinyl)-5-(5-sulfo-2-furanyl)-1,2,4-triazin-6-yl]-2-furansulfonic Acid Disodium Salt, 5,5'-[3-(2-Pyridinyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis-2-furansulfonic Acid Disodium Salt, Ferene S, NSC 601364 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10N4O8S2.2Na/c21-29(22,23)12-6-4-10(27-12)14-15(11-5-7-13(28-11)30(24,25)26)19-20-16(18-14)9-3-1-2-8-17-9;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1oc(cc1)c2nnc(nc2c3oc(cc3)S(=O)(=O)[O-])c4ccccn4 |
| IUPAC navn | disodium;5-[3-pyridin-2-yl-6-(5-sulfonatofuran-2-yl)-1,2,4-triazin-5-yl]furan-2-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.366 |
| Formel vægt | 493.958 |