Få mere at vide
Feprazone, Mikromol™
Artikelnummer. 17990416
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17990416 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17990416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0691.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Feprazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Feprazone
CAS 30748-29-9
Analyt- eller komponentnavne Feprazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,2-diphenyl-, 3,5-Pyrazolidinedione, 4-(3-methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl- (8CI,9CI), 4-(2-Isopentenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-(3-Methyl-2-butenyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Prenyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Analud, DA 2370, Fenilprenazone, Feprazone, Methrazone, Metrazone, Phenylprenazone, Pheprazone, Prenazone, Zepelin
InChI formel InChI=1S/C20H20N2O2/c1-15(2)13-14-18-19(23)21(16-9-5-3-6-10-16)22(20(18)24)17-11-7-4-8-12-17/h3-13,18H,14H2,1-2H3
SMIL CC(=CCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3)C
IUPAC navn 4-(3-methylbut-2-enyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 320.38
Mængde 50 mg
Formel vægt 320.1525 g/mol