Få mere at vide
Hellma FEP slangesæt
Artikelnummer. 15776563
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,1 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
15776563 1,1 mm
1 options
Artikelnummer. 15776563 Leverandør Hellma Leverandørnr. 040111722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00 DKK
    357.64 DKK / 1 sæt
    Spare 13.36 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Velegnet til brug med kompakte og 3-i-1, gennemstrømningsceller med en kort og en lang skruefitting.
  • Fluoreret ethylenpropylen (FEP) konstruktion
  • FEP er det foretrukne materiale til fremstilling af rør med lille diameter af kontinuerlige længder
  • Kemiske og dielektriske egenskaber svarende til PTFE
  • En kort skruebeslag
  • En lang skruebeslag
  • Til kompakte og 3-i-1 celler
Tekniske data
Oversigt Længde: 500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1,1 mm
Materiale FEP
Diameter (metrisk) Udvendig 1.9 mm
Inkluderer En kort skrueforbindelse, en lang skrueforbindelse