Få mere at vide
Cytiva FEP slangesæt
Shop alle Cytiva produkter
Emballagemængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indløbsrør tilÅ KTA avant 25 eller udløbsslange tilÅ KTA avant 150.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slangesæt |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | FEP |