Få mere at vide
IDEX Health & Science, LLC FEP rør
Description
Konstrueret med Teflon™ FEP-harpiks er dette rør fremragende til brug ved generelle lavtryksapplikationer. Vores FEP-rør holdes inden for ekstremt stramme tolerancer og har lavere gaspermeabilitet. Det tilbydes i en række farvetonede varianter, der er gennemsigtige, hvilket gør det nemt at identificere overførselslinjer og overvåge væskestrømmen. Et simpelt farvekodningssystem muliggør også hurtig detektion af rørstørrelse gennem hullet.
- FEP-rør
- Naturlig farve
- Konstrueret med Teflon™ FEP-resin
- Fremragende til brug ved generelle lavtryksapplikationer
- Holdt ekstremt stramme tolerancer
- Lav gaspermeabilitet
Specifications
Specifications
| Type | Slanger |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,125 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.588 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Materiale | FEP |
| Show More |