Få mere at vide
Masterflex™ FEP rør
Artikelnummer. p-7161081
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8,0 mm
Tykkelse (metrisk):
0,4 mm
0,8 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 15418712
Brand: Masterflex™ 0640660
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende slange til overførsel af ekstreme temperaturer eller stærkt korrosive materialer.
  • Anvendelser: Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer.
  • Fremragende til overførsel af ekstreme temperaturer eller stærkt ætsende materialer.
  • God til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert.
  • Ikke-giftig.
  • Varmebestandig.
  • Lav friktionskoefficient.
  • Forringes ikke med alderen.
  • Sej, men bøjer selv ved lave temperaturer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Europæisk farmakopé;Ikke-DEHP;NSF-51;ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP;3A;NSF-61
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Materiale FEP
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (metrisk) 0,4 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Steriliseringsmetode Autoklave, ETO eller tør varme
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 500 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C