Få mere at vide
Masterflex™ FEP rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
8,0 mm
Tykkelse (metrisk):
0,4 mm
0,8 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Beskrivelse
- Anvendelser: Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer.
- Fremragende til overførsel af ekstreme temperaturer eller stærkt ætsende materialer.
- God til arbejde med høj renhed.
- Kemisk inert.
- Ikke-giftig.
- Varmebestandig.
- Lav friktionskoefficient.
- Forringes ikke med alderen.
- Sej, men bøjer selv ved lave temperaturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Europæisk farmakopé;Ikke-DEHP;NSF-51;ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP;3A;NSF-61 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8,0 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0,8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -270 °C |
| Steriliseringsmetode | Autoklave, ETO eller tør varme |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |