Få mere at vide
Bohlender™ FEP rør
Product Code. 10732162
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,35 mm
8,0 mm
Tykkelse (metrisk):
1,00 mm
1,59 mm
Unit Size:
1m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
10732162 6,35 mm 1,59 mm -
10461381 8,0 mm 1,00 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10732162 Supplier Bohlender™ Supplier No. S181540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20 DKK
    443.41 DKK / 1m
    Spare 127.79 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
En perfekt slangeløsning til aggressive og rene væsker og gasser.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 205 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Gennemsigtig i udseende
  • Gastæt
  • Ikke-porøs
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i autoklaver
Specifications
Certificeringer/compliance FDA overensstemmelse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,35 mm
Materiale FEP
Tykkelse (metrisk) 1,59 mm
Til brug med (applikation) Aggressive væsker og gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Universal kemikalieresistens
Steriliseringsmetode Autoklavering
Farve Klarhed
Fleksibilitet 58 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk Sprængtryk 56 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Slanger