Få mere at vide
Bohlender™ FEP rør
Artikelnummer. 10461381
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,35 mm
8,0 mm
Tykkelse (metrisk):
1,00 mm
1,59 mm
Pakningsstørrelse:
1m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
10461381 8,0 mm 1,00 mm 1m
10732162 6,35 mm 1,59 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461381 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S181548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.45 DKK
    346.66 DKK / 1m
    Spare 82.79 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En perfekt slangeløsning til aggressive og rene væsker og gasser.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 205 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Gennemsigtig i udseende
  • Gastæt
  • Ikke-porøs
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i autoklaver
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA overensstemmelse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8,0 mm
Materiale FEP
Tykkelse (metrisk) 1,00 mm
Til brug med (applikation) Aggressive væsker og gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Universal kemikalieresistens
Steriliseringsmetode Autoklavering
Farve Klarhed
Fleksibilitet 100 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk Sprængtryk 28 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Slanger