Få mere at vide
Masterflex™ FEP rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Beskrivelse
- FEP rør
- Ideel til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer
- Også god til arbejde med høj renhed
- Kemisk inert, ikke-toksisk, varmebestandig, med en lav friktionskoefficient
- Forringes ikke med alderen
- Hård, men bøjer selv ved -454 °F (-270 °C)
- Gennemskinnelig
- Certificeringer: Resin er FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550)
- Fremstillet i ISO 9001-2008 godkendt anlæg
- Temperaturområde: -454 til +400 °F (-270 til +205 °C)
- Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 7/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 11,1 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/2 tomme. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.7 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/32 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Vis mere |