Få mere at vide
Masterflex™ FEP rør
Artikelnummer. 12625730
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
11,1 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Artikelnummer. 12625730
Brand: Masterflex™ 0645005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til overførsel af ekstreme temperaturer eller stærkt ætsende materialer
  • FEP rør
  • Ideel til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer
  • Også god til arbejde med høj renhed
  • Kemisk inert, ikke-toksisk, varmebestandig, med en lav friktionskoefficient
  • Forringes ikke med alderen
  • Hård, men bøjer selv ved -454 °F (-270 °C)
  • Gennemskinnelig
  • Certificeringer: Resin er FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550)
  • Fremstillet i ISO 9001-2008 godkendt anlæg
  • Temperaturområde: -454 til +400 °F (-270 til +205 °C)
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale FEP
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.4 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af ekstreme temperaturer eller stærkt ætsende materialer
Min. Driftstemperatur (engelsk) -454 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 450 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype FEP rør