Beskrivelse
- Reducer udpakningstiden, spar penge på forsendelsen og sørg for, at du altid har nok slanger ved hånden med bulkslanger.
- Spoler fås i LDPE, FEP, PTFE og PFA.
- Spoler fås med op til 1000 fod slange.
- God kemikalieresistens.
- Gennemsigtig, temperaturbestandig, billig slange.
- Lav friktionskoefficient.
- Semi-fleksibel.
- FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550); Møder USP Klasse VI.
- Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller tør varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-phthalat;NSF-61;ADCF;Ikke-DEHP;3A;FDA;USP;European Pharmacopoeia;NSF-51 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 250 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 76.2 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -454 °F |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
| Vis mere |