Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6 mm
2.4 mm
4 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3.20 mm
4 mm
5.6 mm
8.0 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Beskrivelse
Tygon™ SPT-3350 slange fra Saint-Gobain er ideel til udskænkning af mad og drikke. Det er op til tre gange glattere end andre silikoneslanger.
- Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
- Minimal ekstraherbar hjælper med at bevare væskeintegriteten
- Fremragende væskestrømningsegenskaber
- Komplet beholdning af tilgængelige standardstørrelser, inklusive metriske størrelser
Typiske anvendelser
- Udlevering af mad og drikke
Tygon™ SPT-3350 slanger opfylder FDA 21 CFR 175.300 og NSF 51 certificering.
Tygon™ SPT-3350 silikoneslange har en Master File med USA Food and Drug Administration.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, 3-A |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,13 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.20 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/32 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Vis mere |