Få mere at vide
Cytiva FEP indløbsslangesæt
Artikelnummer. 12421100 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,21 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
12421100 4,21 mm 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 12421100 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111926
På lager
Tekniske data
Type Indløbsrørsæt
Inkluderer 1,5 m L 4,2 ID x 3,1 mm OD slange, UNF 5/16 in. han 2 x møtrik, 2 x ferrule
Diameter (metrisk) Indvendig 4,21 mm
Materiale FEP