Få mere at vide
Versilon FEP High-Purity Tubing
Artikelnummer. 30053442 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/8 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053442 7/8 tommer. 1 tomme
30053362 1/8 tommer 1/4 tommer
30053858 7/16 tommer 1/2 tomme.
30054174 1/4 tommer 3/8 tommer
30053729 5/16 tommer 3/8 tommer
30053874 3/8 tommer 1/2 tomme.
30053323 3/32 tommer. 5/32 tommer.
30053601 3/4 tommer 7/8 tommer.
30053507 3/16 tommer 1/4 tommer
30053376 1/2 tomme. 9/16 tommer.
30053514 3/16 tommer 5/16 tommer
30054318 3/8 tommer 7/16 tommer
30053332 1/16 tommer. 3/16 tommer
30052949 1/8 tommer 3/16 tommer
30053966 1/4 tommer 5/16 tommer
30053827 5/8 tommer. 3/4 tommer
30052948 1/2 tomme. 5/8 tommer.
30053849 1/16 tommer. 1/8 tommer
30053188 1 tomme 1-1/8 tommer.
30054124 5/32 tommer. 1/4 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30053442 Leverandør Versilon Leverandørnr. 5010737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12745.00 DKK
    11579.44 DKK / 15m
    Spare 1165.56 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende rør udviser fremragende fysisk og kemisk resistens
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Fremstillet af kemisk inert termoplast. Gennemsigtig og —fleksibel ideel til kemikalieoverførsel. Tåler temperaturer op til 206 °C (402 °F). Ikke-korroderende, ikke-oxiderende og UV-bestandig
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF
Diameter (engelsk) Indre 7/8 tommer.
Materiale FEP
Diameter (engelsk) Ydre 1 tomme
Samlet længde (metrisk) 50 ft.
Farve Klarhed
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.