Description
- Fremstillet af FEP.
- Dispenserer nøjagtige mængder direkte fra tromler og bulk-refills.
- Til brug med Dispensette ™III/Organic
Specifications
Specifications
| Materiale | FEP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,0 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 1,5 m |
| Til brug med | Dispensette ™III/Økologisk |