Få mere at vide
BRAND™ FEP påfyldningsrør
Artikelnummer. 10151581 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,0 mm
7,6 mm
Samlet længde (metrisk):
1,5 m
10 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) unitSize
10151581 7,6 mm 10 m Hver
10636863 6,0 mm 1,5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151581 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 704267
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1130.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.19 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af FEP. BRAND™ FEP Filling Tube dispenserer nøjagtige mængder direkte fra tromler og bulk refills. Til brug med Dispensette ™III/Organic.
  • Fremstillet af FEP.
  • Dispenserer nøjagtige mængder direkte fra tromler og bulk-refills.
  • Til brug med Dispensette ™III/Organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale FEP
Diameter (metrisk) Udvendig 7,6 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med Dispensette ™III/Økologisk