Beskrivelse
- Dispenserer nøjagtige mængder direkte fra tromler og bulk-refills.
- Fjernbetjeningssystem tillader opbevaring af tromlen op til 10 meter (30 fod) væk fra Dispensette™ .
- Maks. leveringshøjden er ca. 1,2m.
- Til brug med Dispensette ™III/Organic
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fjerndispenseringssystem |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette ™III/Økologisk |
| Inkluderer | Plug-in adapter (PTFE, kun til Dispensette ≤ 10 ml), Gevindadapter (PP, GL 45/32), Pletfrit greb (PP), Låseskrue (ETFE), Vægmonteringsenhed ( PP), Gevindadapter (PP, GL 32/28), Påfyldningsrør (FEP, 3 m, udvendig Ø 7,6 mm), Monteringsskrue (PTFE), Låseskrue (ETFE), Låseskrue (ETFE), Låseskrue (ETFE), Koblingskugle (ETFE), til tromler med indvendigt gevind på 3/4 tommer, med kugleventil, inkl. lukkehætte), membranfilter (3μ m, ikke-steril), påfyldningsrør (470 mm, udvendig Ø 6,9 mm) |
| Mængde | 1 stk. |