missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fenvalerate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenvalerate |
| CAS | 51630-58-1 |
| Molekylær formel | C25 H22 Cl N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-chloro-α-(1-methylethyl)-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Agrofen, Aqmatrine, Belmark, Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 4-chloro-α-(1-methylethyl)benzeneacetate, Ectrin, Evercide 2362, Fenaxin, Fenkem, Fenkill, Fenoxin, Fenval, Fenvalerate, Furitrothion, Hafen, Insectral, Phenaxin, Phenoxin, Phenvalerate, Pydrin, S 5602, SCS, SD 43775, Sanmarton, Sumicidin, Tatafen, Tribute, Valour, Vapcocidin, WL 43775, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 2-(4-chlorophenyl)isovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)C(C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.9 |
| Formel vægt | 419.1288 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?