Få mere at vide
Fenuron-d5 (phenyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenuron D5 (phenyl D5) |
| CAS | 1219802-06-8 |
| Molekylær formel | C9 2H5 H7 N2 O |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Urea, N,N-dimethyl-N'-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, N,N-Dimethyl-N'-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)urea, Fenuron D5 (phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12N2O/c1-11(2)9(12)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3,(H,10,12)/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC(=O)N(C)C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1-dimethyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.24 |
| Formel vægt | 169.1263 g/mol |
| Vis mere |