Få mere at vide
Fenticonazol Nitrat, TRC
Artikelnummer. 30403970
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30403970 1 g
1 options
Artikelnummer. 30403970 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2792501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenticonazole nitrate
CAS 73151-29-8
Molekylær formel C24 H20 Cl2 N2 O S . H N O3
Mængde 1 g
Synonym Fenticonazole nitrate, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylsulfanyl)benzyl]oxy]ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[[4-(phenylthio)phenyl]methoxy]ethyl]-, mononitrate (9CI), Falvin, Feniconazole nitrate, Fentiderm, REC 15-1476
InChI formel InChI=1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
SMIL O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Sc4ccccc4)cc3)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(4-phenylsulfanylphenyl)methoxy]ethyl]imidazol; Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 518.41
Formel vægt 517.063