Få mere at vide
Fenticonazolnitrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17595545 1 g
17505555 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17595545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468790010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 73151-29-8
Molekylær formel C24H21Cl2N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 518.41
MDL nummer 00941391
InChI nøgle FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-2-{[4-(phenylsulfanyl)phenyl]methoxy}ethyl]-1H-imidazol; salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenticonazole nitrate
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Smeltepunkt 133 °C til 137 °C
Merck Index 13-4033
Mængde 1 g