missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenthoxon Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 30407594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407594 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF27901525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenthoxon Sulfoxide
CAS 6552-13-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H15 O5 P S
Mængde 25 mg
Synonym Fenthion Oxon Sulfoxide, Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfinyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), Fenoxon sulfoxide, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion-oxon-sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C10H15O5PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)12)15-16(11,13-2)14-3/h5-7H,1-4H3
SMIL COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC navn dimethyl (3-methyl-4-methylsulfinylphenyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 278.2619
Formel vægt 278.0378
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.