Få mere at vide
Fenthoxon Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30390891
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30390891 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30390891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF279015100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthoxon Sulfoxide
CAS 6552-13-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H15 O5 P S
Mængde 100 mg
Synonym Fenthion Oxon Sulfoxide, Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfinyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), Fenoxon sulfoxide, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion-oxon-sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C10H15O5PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)12)15-16(11,13-2)14-3/h5-7H,1-4H3
SMIL COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC navn dimethyl (3-methyl-4-methylsulfinylphenyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 278.2619
Formel vægt 278.0378
Procent renhed >95