Få mere at vide
Fenthoxon Sulfone, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Fenthoxon Sulfone |
| CAS | 14086-35-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H15 O6 P S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfonyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), m-Cresol, 4-(methylsulfonyl)-, dimethyl phosphate (8CI), Fenoxon sulfone, Fenthion O-analog sulfone, Fenthion oxon sulfone, Fenthion-oxon-sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O6PS/c1-8-7-9(16-17(11,14-2)15-3)5-6-10(8)18(4,12)13/h5-7H,1-4H3 |
| SMIL | COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | dimethyl (3-methyl-4-methylsulfonylphenyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.26 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?