Få mere at vide
Fenthoxon Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30389931
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30389931 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30389931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF27901025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthoxon Sulfone
CAS 14086-35-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H15 O6 P S
Mængde 25 mg
Synonym Phosphoric acid, dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfonyl)-m-tolyl ester (7CI,8CI), m-Cresol, 4-(methylsulfonyl)-, dimethyl phosphate (8CI), Fenoxon sulfone, Fenthion O-analog sulfone, Fenthion oxon sulfone, Fenthion-oxon-sulfone
InChI formel InChI=1S/C10H15O6PS/c1-8-7-9(16-17(11,14-2)15-3)5-6-10(8)18(4,12)13/h5-7H,1-4H3
SMIL COP(=O)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C
IUPAC navn dimethyl (3-methyl-4-methylsulfonylphenyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 294.26
Formel vægt 294.0327
Procent renhed >95