Få mere at vide
Fenthion, TRC
Artikelnummer. 30134386
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134386 25 g
30134513 10 g
17927979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF27800025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-38-9
Molekylær formel C10 H15 O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 278.33
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester (9CI, ACI), m-Cresol, 4-(methylthio)-, O-ester with O,O-di-Me phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid (H3PO3S), O,O-dimethyl O-4-(methylthio)-m-tolyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, dimethyl [4-(methylthio)-m-tolyl] ester (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] ester (8CI), B 29493, BAY 29493, Baycid, Bayer 9007, Baytex, Dimethyl 4-methylthio-m-tolyl phosphorothioate, ENT 25540, Entex, Fenthion, Fenthion-methyl, Lebaycid, Mercaptofos, Mercaptophos, MeSH ID: D005284, MPP, MPP (pesticide), O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylmercaptophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylthiophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-methylthio-3-methylphenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl thiophosphate, O,O-Dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] thiophosphate, OMS 2, Phenthion, Queletox, S 1752, Spotton, Sulfidophos, Talodex, Tiguvon
IUPAC navn dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenthion
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
Formel vægt 278.02